Documenti fondamentali
708208
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClF3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
117-120 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(nc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-3(6(13)14)1-2-4(12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
DXRBTBMFFGEVCX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)