Documenti fondamentali
674605
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
Sinonimo/i:
(11bR)-2,6-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide, (R)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1′-bi-2-naphthol cyclic monophosphate
Scegli un formato
100 MG
CHF 171.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 171.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H17F12O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
772.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -220°, c = 1 in chloroform (typical)
Punto di fusione
162-175 °C
Stringa SMILE
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H17F12O4P/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29-30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)52-53(49,50)51-31(27)29)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16H,(H,49,50)
DQORDVSQWPKAQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(R)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate is a BINOL-based chiral phosphoric acid, which can efficiently catalyze the nucleophilic addition to imine substrates. [BINOL=1,1′-bi-2-naphthol]
Applicazioni
As a chiral Bronsted acid, BINOL- derived cyclic phosphoric acid (such as Akiyama chiral Bronsted acid) was also shown to be an efficient catalyst for the hydrophosphonylation of aldimines at room temperature.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Takahiko Akiyama et al.
Organic letters, 7(13), 2583-2585 (2005-06-17)
[reaction: see text] A cyclic phosphoric acid derivative, derived from (R)-BINOL, was used as a chiral Brønsted acid (10 mol %) in hydrophosphonylation of aldimines with diisopropyl phosphite at room temperature. Alpha-amino phosphonates were obtained with good to high enantioselectivities.