Key Documents
70796
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(2-naphthyl)butyric acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
Fmoc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanine, Fmoc-D-β-2-Homonal-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H25NO4/c31-28(32)17-22(16-19-13-14-20-7-1-2-8-21(20)15-19)30-29(33)34-18-27-25-11-5-3-9-23(25)24-10-4-6-12-26(24)27/h1-15,22,27H,16-18H2,(H,30,33)(H,31,32)/t22-/m1/s1
LQGDRWACMZMSCD-JOCHJYFZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3