Documenti fondamentali
706965
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(tributylstannyl)thiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28BrNSSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.527
Densità
1.314 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/3C4H9.C3HBrNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-1-6-2-5-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
ZBBDCVVDIHDNRL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)