Documenti fondamentali
705934
SAFC
N-Cbz-cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
97%
Sinonimo/i:
Methyl (2S,4S)-N-Cbz-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 196.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
80-85 °C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO5/c1-19-13(17)12-7-11(16)8-15(12)14(18)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12,16H,7-9H2,1H3/t11-,12-/m0/s1
VVKAGQHUUDRPOI-RYUDHWBXSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)