70590
4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
technical, ~70% (T)
Sinonimo/i:
1-Naphthol-4-sulfonic acid sodium salt, Sodium 4-hydroxy-1-naphthalenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.21
Beilstein:
3640154
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
~70% (T)
Stato
powder
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
IAAKNVCARVEIFS-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
F Bessette
Journal of biochemical and biophysical methods, 1(4), 209-219 (1979-08-01)
The differential mobilities of compounds in an electric field are important analytical criteria and we can use them to bring electrophoretically pure components of a mixture medium on which they are separated. To this end, the compound undergoing reaction are