705551
Cloruro di idrogeno
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid in CPME
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
2.85-3.30 M (silver nitrate titration)
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
P. eboll.
106 °C
Densità
0.895 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter