17933
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in 2-propanol, for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid in 2-propanol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Hydrogen chloride – 2-propanol solution, ~1.25 M HCl (T), for GC derivatization, LiChropur™
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Concentrazione
~1.25 M HCl (T)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.821 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It may be used in measuring their conductance at 25°C.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?