579025
Acetanilide-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide-2,2,2-d3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
P. ebollizione
304 °C (lit.)
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Densità
1.290 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
FZERHIULMFGESH-JGUCLWPXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)