Documenti fondamentali
704385
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl-13C6-hydrazine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
p-Nitrophenyl-13C6-hydrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
156 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
NN[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11/h1-4,8H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
KMVPXBDOWDXXEN-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)