Documenti fondamentali
703958
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3Cl2FO
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.551
Densità
1.447 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-6-3-4(10)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H
POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)