Documenti fondamentali
703141
Sigma-Aldrich
DABCO®-CuCl complex
97%
Sinonimo/i:
(1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane)copper(I)chloride complex
About This Item
Formula condensata:
C6H12N2 · CuCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
180-186 °C
Stringa SMILE
Cl[Cu].C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2.ClH.Cu/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
WHZBKEDMTQJFEI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Catalyst used for the oxidation of alcohols under mild conditions
Note legali
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Mannam, S. et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 2253-2253 (2007)