Documenti fondamentali
703052
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylboron trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
Dicyclohexylboron triflate, Dicyclohexylboryl trifluoromethanesulfonate
Scegli un formato
1 G
CHF 85.80
5 G
CHF 383.00
CHF 85.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 85.80
5 G
CHF 383.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22BF3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 85.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
59-65 °C
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)OB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22BF3O3S/c15-13(16,17)21(18,19)20-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
FBVDLYBQGQLANQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)