Documenti fondamentali
702811
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity 60-100 Ω/sq, slide
Sinonimo/i:
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In2O3
Peso molecolare:
277.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Resistività di superficie
60-100 Ω/sq
Lungh. × largh. × spess.
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
Stringa SMILE
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)