702706
Sodium tert-butoxide solution
2 M in THF, ZerO2®
Sinonimo/i:
Degassed and low oxygen sodium tert-butoxide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
2 M in THF
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
Densità
0.911 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?