Documenti fondamentali
536539
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(bromomethyl)-2-(2′-ethylhexyloxy)-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-[(2-ethylhexyl)oxy]-5-methoxybenzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2′-ethylhexyloxy)benzene, 1,4-Bis(bromomethyl)-2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-(2-ethylhexyloxy)-4-methoxybenzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 2-Methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-bis(bromomethyl)benzene
Scegli un formato
1 G
CHF 234.00
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 234.00
About This Item
Formula condensata:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
82-86 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
WFGYUUWEXFKLCS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor.
Caratteristiche e vantaggi
This bis(bromomethyl)monomer was found to give higher yields of MEH-PPV with higher molecular weights and narrower polydispersities than the corresponding bis(chloromethyl)monomer.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemical Communications (Cambridge, England), 2347-2347 (1999)