Documenti fondamentali
702374
Sigma-Aldrich
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
73-76 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-12-10/h4-5,7,12H,2-3,6H2,1H3
PPSPOJUGGLXCIV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)