Documenti fondamentali
701610
Sigma-Aldrich
Bis(norbornadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
Bis[(2,3,5,6-η)-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16F3O3RhS
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.25
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
119-121 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C7H8.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-4,6-7H,5H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1
ZSVUXIMOLSTJPA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Metalation via C-C bond cleavage
  • Synthesis of rhodium/ph-binepine catalysts
Catalyst for enantioselective hydrogenation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)