Documenti
701203
Sigma-Aldrich
Dichloro(dicyclopentadienyl)platinum(II)
97%
Sinonimo/i:
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, platinum complex, 4,7-Methano-1H-indene, Dichloro[(2,3,5,6-η)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene]-platinum, Platinum, dichloro(3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12Cl2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
220-222 °C
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.C1C=CC2[C@H]3C[C@H](C=C3)C12
InChI
1S/C10H12.2ClH.Pt/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;;;/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t7-,8+,9?,10?;;;/m1.../s1
WGIHWYYQPYXMJF-FNUOOURPSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3