409049
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II)
97%
Sinonimo/i:
Dimethyl(cyclooctadiene)platinum, Pt(cod)(Me)2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Pt]C.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2CH3.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;/b2-1-,8-7-;;;
ZABVBYGUHBRHFJ-PHFPKPIQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Hydrophobic platinum catalyst in the presence of reducing agent (NaBH4).
- Pt/Hβ catalysts for the selective isomerization of n-butane to isobutane.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3