Documenti fondamentali
701076
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorobutyric acid
97%
Sinonimo/i:
2,2-Difluorobutanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.365
Densità
1.215 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-4(5,6)3(7)8/h2H2,1H3,(H,7,8)
SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Igor Zivkovic et al.
The FEBS journal, 287(4), 800-813 (2019-09-06)
Isoleucyl-tRNA synthetase (IleRS) is a paradigm for understanding how specificity against smaller hydrophobic substrates evolved in both the synthetic and editing reactions. IleRS misactivates nonproteinogenic norvaline (Nva) and proteinogenic valine (Val), with a 200-fold lower efficiency than the cognate isoleucine