Documenti
700797
Sigma-Aldrich
(R)-SIPHOS
97%
Sinonimo/i:
(11aR)-(+)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′,7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-dimethylamine, N-Dimethyl-[(R)-1,1′-spirobiindane-7,7′-diyl]phosphoramidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20NO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D +480°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
92-96 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H20NO2P/c1-20(2)23-21-15-7-3-5-13-9-11-19(17(13)15)12-10-14-6-4-8-16(22-23)18(14)19/h3-8H,9-12H2,1-2H3
RIDZEECIONITMW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3