Documenti fondamentali
914037
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-bromophenyl) silane
≥96%
Sinonimo/i:
1,1′,1′′,1′′′-Silanetetrayltetrakis[4-bromobenzene], SiTPBr4, Tetra(4-bromophenyl)silane
Scegli un formato
1 G
CHF 155.00
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 155.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H16Br4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
652.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
CHF 155.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Stato
powder
Colore
white
Stringa SMILE
[Si](c4ccc(cc4)Br)(c3ccc(cc3)Br)(c2ccc(cc2)Br)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C24H16Br4Si/c25-17-1-9-21(10-2-17)29(22-11-3-18(26)4-12-22,23-13-5-19(27)6-14-23)24-15-7-20(28)8-16-24/h1-16H
VHVUXJWGYUSRIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrakis(bromophenyl) silane is an intermediate for emerging hole transport materials based on a silicon core.[1] Materials containing this core have been shown to compete with SpiroMeOTAD for efficiency and stability in perovskite solar cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p−i−n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-404 (2018)