Documenti fondamentali
700711
Sigma-Aldrich
N-(Dicyclohexylphosphino)-2-(2′-tolyl)indole
95%
Sinonimo/i:
N-(dicyclohexylphosphino)-2-(2′-methylphenyl)-1H-indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H34NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
139-145 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Cc1ccccc1-c2cc3ccccc3n2P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-21-12-8-10-18-25(21)27-20-22-13-9-11-19-26(22)28(27)29(23-14-4-2-5-15-23)24-16-6-3-7-17-24/h8-13,18-20,23-24H,2-7,14-17H2,1H3
KESYNFLRGDUANT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for Suzuki-Miyaura coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)