790346
ITO
30 nm (SEM)
Sinonimo/i:
Indium tin oxide, ITO
Stato
nanopowder
Composizione
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Dimensione particelle
30 nm (SEM)
Punto di fusione
1910 °C (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- transparent electrodes(1)
- the formation of conductive paper and organic contaminants (2)
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites(3)
- electrochromic materials and as well as in biomedical applications(4)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.