Documenti fondamentali
698105
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid MIDA ester
Sinonimo/i:
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Punto di fusione
169-179 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,15H,6-8H2,1H3
VWETVQJDIKPYID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.