Key Documents
697664
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrF5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.480
Densità
1.831 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FS(F)(F)(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF5S/c7-5-2-1-3-6(4-5)13(8,9,10,11)12/h1-4H
QRPMKEUTGAXKSD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87.8 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)