Key Documents
697443
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)indole-2-boronic acid MIDA ester
96%
Sinonimo/i:
1-(Phenylsulfonyl)indole-2-boronic acid, methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17BN2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
159-165 °C
Stringa SMILE
C[N]12CC(=O)O[B]1(OC(=O)C2)c3cc4ccccc4n3S(=O)(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)17-11-14-7-5-6-10-16(14)22(17)29(25,26)15-8-3-2-4-9-15/h2-11H,12-13H2,1H3
MESWPWMZFWLPMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Excludes solvent of crystallization. May contain up to 1.2 mole equivalence DMSO
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pawel Strzelczyk et al.
Scientific reports, 10(1), 17516-17516 (2020-10-17)
The mechanism of catalysis by the L-glutaminase-asparaginase from Pseudomonas 7A (PGA) was investigated using structural, mass spectrometry, and kinetic data. We had previously proposed mechanism of hydrolysis of L-Asn by the type II L-asparaginase from E. coli (EcAII), but that