420097
JAK Inhibitor I
InSolution, ≥98%
Sinonimo/i:
InSolution JAK Inhibitor I, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9-fluoro-3,6-dihydro-7H-benz[h]-imidaz[4,5-f]isoquinolin-7-one, P6, Pyridone 6, DBI, JAK1 Inhibitor I, JAK2 Inhibitor I, JAK3 Inhibitor X
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H16FN3O/c1-18(2,3)17-21-14-10-5-4-9(19)8-12(10)13-11(15(14)22-17)6-7-20-16(13)23/h4-8H,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
VNDWQCSOSCCWIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
murine JAK1
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)