697095
2-Chloropyridine-3-boronic acid
Sinonimo/i:
(2-Chloro-3-pyridyl)boronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, Dihydroxy(2-chloro-3-pyridyl)borane
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Punto di fusione
121-134 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3,9-10H
VRDAOVQZVXYRNH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of Et canthinone-3-carboxylates from Et 4-bromo-6-methoxy-1,5-naphthyridine-3-carboxylate via a Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling and a Cu-catalyzed amidation reaction
- Preparation of arylmethylpyrrolidinylmethanols and amine derivatives via reaction with MIDA followed by Suzuki reaction with halides or amination with amines
- Preparation of arylazabicyclooctane derivatives as potential arginine vasopressin receptor antagonists
- Regioselective preparation of halo-oligopyridines and oligopyridines by the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)