718831
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylacetic acid, Phenylacetic acid-4-boronic acid pinacol ester
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
165-170 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CC(O)=O)cc2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-5-10(6-8-11)9-12(16)17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,16,17)
FNLWHBHWDXCWHV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As an intermediate to prepare hydantoin-derived autotaxin inhibitors.[1]
- As a substrate in the synthesis of reactive oxygen species (ROS)-sensitive and H2O2-eliminating materials by interlinking phenylboronic acid pinacol esters onto β-cyclodextrin.[2]
- To prepare 5-aryl-2-aminopyridine derived FLT3 kinase inhibitors.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)