Documenti fondamentali
692603
Sigma-Aldrich
N-Isopropylpyrrolidine
97%
About This Item
Formula condensata:
C4H8NC3H7
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438
Densità
0.800 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
YQOPNAOQGQSUHF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)