384097
Ethyl viologen dibromide
99%
Sinonimo/i:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium dibromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
crystalline
Punto di fusione
278 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3