Key Documents
692344
Sigma-Aldrich
DPBP-bidentate phosphine
95%
Sinonimo/i:
2,2′ Bis(diphenylphosphino)benzophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H28OP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
152-156 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C37H28OP2/c38-37(33-25-13-15-27-35(33)39(29-17-5-1-6-18-29)30-19-7-2-8-20-30)34-26-14-16-28-36(34)40(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
RKNMFQXZZRUBQH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for benzophenone-derived catalysts
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US7473793
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)