Documenti fondamentali
667196
Sigma-Aldrich
9,9-Dimethyl-4,5-bis(di-tert-butylphosphino)xanthene
97%
Sinonimo/i:
t-Bu-Xantphos
About This Item
Formula condensata:
(C15H12O)(P(C4H9)2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
Punto di fusione
153-157 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48OP2/c1-27(2,3)33(28(4,5)6)23-19-15-17-21-25(23)32-26-22(31(21,13)14)18-16-20-24(26)34(29(7,8)9)30(10,11)12/h15-20H,1-14H3
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)