Documenti fondamentali
692085
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinecarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyano-6-methoxypyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
62-67 °C
Stringa SMILE
COc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-4-2-3-6(5-8)9-7/h2-4H,1H3
LTSUUWWSGRKYFO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)