Documenti fondamentali
179043
Sigma-Aldrich
Borane N,N-diethylaniline complex
Sinonimo/i:
(N,N-Diethylaniline)trihydroboron, Diethylphenylamine-borane, NSC 239123
Scegli un formato
25 G
CHF 106.00
100 G
CHF 192.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 106.00
100 G
CHF 192.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(C2H5)2·BH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
−30-−27 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
B.CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.BH3/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10;/h5-9H,3-4H2,1-2H3;1H3
YPWBYWNNJVSNPQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Diastereoselective reduction of prochiral enone intermediates
  • Borylation of aryl halides
  • Reductions of ketones, acids, esters, amides, and nitriles
  • Investigations of borane source on enantioselectivity in enantiopure oxazaborolidine-catalyzed asymmetric borane reduction of ketones
Reactant for synthesis of:
  • Chromanol derivatives as CETP inhibitors for the treatment of cardiovascular disease
  • Allylic alcohols via enantioselective reductions
  • Pinacolboranes for one-pot synthesis of unsymmetrical biaryls
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)