Documenti fondamentali
691968
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
85%
About This Item
Formula condensata:
(ClCH2CH2O)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
374.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
190.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)