Documenti fondamentali
691828
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-2-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
34-38 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1nc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-5(7)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3
UCHKRHGVKYVGTC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)