Documenti
691062
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetoacetate
Arxada quality, ≥97.5% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CO2CH2CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
2079850
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Impurezze
≤0.10% water
≤1.5% 2-methoxyethanol
Colore
clear
yellowish
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
120 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
PLHCSZRZWOWUBW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Immune system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup