689092
Isopropyl acetoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Impurezze
≤0.10% acid (as acetic acid)
≤0.10% water
≤0.5% ethyl acetoacetate
P. ebollizione
95 °C/52 hPa (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
GVIIRWAJDFKJMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Isopropyl 2-acetyl-3-phenyl-2-propenoate via Knoevenagel reaction in the presence of Ti(O-i-Pr)4.[1]
- Substituted 1,4-dihydropyridines by reacting with cinnamaldehydes and primary amines.[2]
- 5-Isopropoxycarbonyl-6-methyl-4-phenyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-thione via Biginelli reaction with benzaldehyde and thiourea.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?