Documenti fondamentali
691011
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
≤15% water
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thanh K Pham et al.
Bioorganic chemistry, 101, 104024-104024 (2020-07-07)
The N-capping box is a distinct helix-stabilizing motif frequently found in proteins. In this study, we examined a ruthenium-mediated intramolecular backbone to side chain macrocyclization as a rigidified mimicry of the N-capping box. Experimental data indicate that the 15-membered macrocycle