Documenti
690996
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-nitropyridine
≥96.0%
Sinonimo/i:
5-Nitro-3-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.0% (GC)
≥96.0%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
Cc1cncc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-6(8(9)10)4-7-3-5/h2-4H,1H3
OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3