Documenti fondamentali
647616
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 54.90
CHF 54.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 54.90
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(OCH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 54.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
155-159 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature