Key Documents
68940
Sigma-Aldrich
Dichloro(methyl)propylsilane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl-propyl-dichlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10Cl2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.11
Beilstein:
1733841
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.420
Densità
1.046 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
GNVPGBIHGALKRR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)