Documenti fondamentali
359491
Sigma-Aldrich
Trimethyl(methylthio)silane
97%
Sinonimo/i:
(Methylthio)trimethylsilane, Methyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl methyl sulfide
Scegli un formato
5 ML
CHF 460.00
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 460.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiSCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.29
Beilstein:
2035839
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 460.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
110-114 °C (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12SSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
JDYCDPFQWXHUDL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)