Documenti fondamentali
689157
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-methylcarbonat
~50% in methanol
Sinonimo/i:
BMIM MeOCO2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Concentrazione
~50% in methanol
Impurezze
≤0.05% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.404
Stringa SMILE
COC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O3/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
LMNFQNYYIIOYFR-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)