688290
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid pinacol ester
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
Densità
0.888 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter