Documenti
687936
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C,1-d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5DH11O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.15
Codice UNSPSC:
12352201
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](CO)O[13C](O)([2H])[C@@H]1O)[C@@H]1O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1