686441
Chlorodicarbonyl(1,2,3,4,5-pentaphenylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
Sinonimo/i:
Dicarbonylchloro[(1,2,3,4,5,-η)-1,2,3,4,5-pentaphenylcyclo-2,4-pentadien1-yl)]ruthenium
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
152-167 °C
Stringa SMILE
Cl[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)[C]2[C]([C]([C]([C]2c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C35H25.2CO.ClH.Ru/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;2*1-2;;/h1-25H;;;1H;/q;;;;+1/p-1
NGSBLRJKXUHTOC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Synthesis of cyclopentadienyl ruthenium dicarbonyl catalyst
- Ligand exchange
- Formation of cyclopentadienyl ruthenium alkoxycarbonylcomplexes with coordinated C:C bonds
Catalyst for:
- (S)-Selective dynamic kinetic resolution of secondary alcohols
- Stereoselective synthesis of neonicorinoide pesticide derivatives
- Divergent asymmetric synthesis of 3,5-disubstituted piperidines
Citazione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?